Tisk…
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan ≥99.3% suitable for buffer solutions
Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
A1379.1000 A1379.5000
A1379.1000EA 2570 CZK
A1379.1000 A1379.5000
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan ≥99.3% suitable for buffer solutions
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan
Vzorec: NH₂C(CH₂OH)₃
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: 169…172 °C
Hustota: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004679
CAS číslo: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (titr.) min. 99.3 %
pH (1 M; H2O; 20°C) 10.5 - 12.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Water max. 0.5 %