Tisk…
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan 99.8% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
424571000 424575000 424570025
ACRO424571000EA 1210 CZK
ACRO424571000 ACRO424575000 ACRO424570025
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan 99.8% ACS
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan
Vzorec: NH₂C(CH₂OH)₃
Bod varu: 219…220 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004679
CAS číslo: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
UV at 290 nm A: ≤0.2
Titration with HCl 99.8 to 100.1 % (On dry basis)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %