Tisk…

6-Aminohexan-1-ol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 6-Amino-1-hexanol

M-Clarity™ quality level = MQ200

A56353-100G A56353-25G A56353-5G
SIALA56353-100GEA 29500 CZK
SIALA56353-100G SIALA56353-25G SIALA56353-5G
6-Aminohexan-1-ol, Sigma-Aldrich®
6-Aminohexan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Bod varu: 227 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53…55 °C
MDL Number: MFCD00008241
CAS číslo: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR