Tisk…
6-Aminohexan-1-ol 94%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-1-hexanol
294600100 294600500
ACRO294600100EA 3610 CZK
ACRO294600100 ACRO294600500
6-Aminohexan-1-ol 94%
6-Aminohexan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Bod varu: 227 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53…59 °C
Bod vzplanutí: 133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008241
CAS číslo: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥92 %