Tisk…
5-Aminopentan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
123048-10G 123048-50G
SIAL123048-10GEA 2080 CZK
SIAL123048-10G SIAL123048-50G
5-Aminopentan-1-ol, Sigma-Aldrich®
5-Aminopentan-1-ol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Bod varu: 222 °C (1013 hPa)
Bod tání: 36 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008237
CAS číslo: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 3259
ADR: 8,III