Tisk…
4-Aminobutan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-Hydroxybutylamine, 4-Amino-1-butanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
178330-1G 178330-5G
SIAL178330-1GEA 935 CZK
SIAL178330-1G SIAL178330-5G
4-Aminobutan-1-ol, Sigma-Aldrich®
4-Aminobutan-1-ol
Vzorec: C₄H₁₁NO
MW: 89.14
Bod varu: 206
Bod tání: 16…18 °C
Hustota: 0.967
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008230
CAS číslo: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
UN: 2735
ADR: 8 III