Tisk…
4-Aminobutan-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Hydroxybutylamine, 4-Amino-1-butanol
A12680.03 A12680.06 A12680.14
A12680.03EA 951 CZK
A12680.03 A12680.06 A12680.14
4-Aminobutan-1-ol 98%
4-Aminobutan-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 13325-10-5 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Amine-like Melting Point: 16-18° Boiling Point: 206° Beilstein Reference: 1731411 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008230
Vzorec: C₄H₁₁NO
MW: 89.14
Bod varu: 206 °C
Bod tání: 16…18 °C
Hustota: 0.967
Bod vzplanutí: 107 °C (224 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008230
CAS číslo: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
UN: 2735