Tisk…
4-Aminobutan-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Hydroxybutylamine, 4-Amino-1-butanol
176350050 176350010 176350250
ACRO176350050EA 2920 CZK
ACRO176350050 ACRO176350010 ACRO176350250
4-Aminobutan-1-ol 98%
4-Aminobutan-1-ol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Bod varu: 206 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16…18 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008230
CAS číslo: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %