Tisk…
3-Aminopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
A76400-100G A76400-500G
SIALA76400-100GEA 1200 CZK
SIALA76400-100G SIALA76400-500G
3-Aminopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropan-1-ol
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: 11 °C
Hustota: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
MDL Number: MFCD00008223
CAS číslo: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II