Tisk…

3-Aminopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

239844-10G 239844-50G
SIAL239844-10GEA 975 CZK
SIAL239844-10G SIAL239844-50G
3-Aminopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropan-1-ol
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: 11 °C
Hustota: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
MDL Number: MFCD00008223
CAS číslo: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR