Tisk…
3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00423.0005 8.00423.0250
8.00423.0005EA 765 CZK
8.00423.0005 8.00423.0250
3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropan-1-ol
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: 11 °C
Hustota: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
MDL Number: MFCD00008223
CAS číslo: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.986 - 0.988
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test