3-Aminopropan-1-ol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Amino-1-propanol
B23041.22
B23041.36
B23041.22EA
1060
CZK
B23041.22
B23041.36
3-Aminopropan-1-ol 99%
3-Aminopropan-1-ol
Purity: 99%
CAS No.: 156-87-6
Molecular Formula: H2N(CH2)3OH
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Amine-like
Melting Point: 11°
Boiling Point: 184-187°
Beilstein Reference: 741855
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008223
Vzorec:
C₃H₉NO Bod varu: 184…187 °C Bod tání: 11 °C Hustota: 0,983 Bod vzplanutí: 101 °C (214 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008223 CAS číslo: 156-87-6 EINECS: 205-864-4 UN: 2735 ADR: 8,II |