Tisk…
3-Aminopropan-1-ol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
104465000 104460050 104460025
ACRO104465000EA 2830 CZK
ACRO104465000 ACRO104460050 ACRO104460025
3-Aminopropan-1-ol 99%
3-Aminopropan-1-ol
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 187…188 °C (760 mmHg)
Bod tání: 10…12 °C
Hustota: 0,982 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008223
CAS číslo: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %