Tisk…

Ethanolamin, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine

M-Clarity™ quality level = MQ200

411000-100ML 411000-1L
SIAL411000-100MLEA 2350 CZK
SIAL411000-100ML SIAL411000-1L
Ethanolamin, Sigma-Aldrich®
Ethanolamin
Vzorec: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61.08
Bod varu: 171
Bod tání: 10.5
Hustota: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008183
CAS číslo: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR