Tisk…
Ethanolamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
02400-1L 02400-250ML 02400
SIAL02400-1LEA 0 CZK
SIAL02400-1L SIAL02400-250ML XXXX02400
Ethanolamin, Sigma-Aldrich®
Ethanolamin
Vzorec: NH₂CH₂CH₂OH
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008183
CAS číslo: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM