Tisk…
Ethanolamin, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
00278-5ML-FEA 3820 CZK
00278-5ML-F
Ethanolamin, Supelco®
Ethanolamin
Vzorec: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61,08 g/mol
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10,5 °C
Hustota: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008183
CAS číslo: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/90/26652390.jpg