Tisk…
Ethanolamin ≥99%, GPR RECTAPUR® for liquid scintillation counting
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
23782.291EA 1460 CZK
23782.291
Ethanolamin ≥99%, GPR RECTAPUR® for liquid scintillation counting
Ethanolamin
Vzorec: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61,08 g/mol
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10,5 °C
Hustota: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008183
CAS číslo: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/67/2301167.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Boiling point 170 - 172 °C
Density (20/4) 1.010 - 1.020
Solidification point 9.0 - 10.5 °C
Water Max. 1 %