Tisk…
Ethanolamin, EMPROVE® EXPERT BP, NF pro biofarmaceutickou produkci, SAFC®
Dodavatel: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Nebezpečí
1.37044.9025EA 0 CZK
1.37044.9025 1.37044.2500 1.37044.0100 1.37044.9180
Ethanolamin, EMPROVE® EXPERT BP, NF pro biofarmaceutickou produkci, SAFC®
Ethanolamin
Vzorec: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61,08 g/mol
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10,5 °C
Hustota: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008183
CAS číslo: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,
Merck Index: 13,03762
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/67/2301167.jpg