Tisk…
Ethanolamin, (max. 0.5% H₂O) ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
22793.30EA 1740 CZK
22793.30
Ethanolamin, (max. 0.5% H₂O) ≥99%
Ethanolamin
Vzorec: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61,08 g/mol
Bod varu: 169…170 °C
Bod tání: 10 °C
Hustota: 1,012
Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008183
CAS číslo: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/67/2301167.jpg