Tisk…
2-(2-Aminoethoxy)ethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18431.0100 8.18431.0500
8.18431.0100EA 1800 CZK
8.18431.0100 8.18431.0500
2-(2-Aminoethoxy)ethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14
Bod varu: 220
Bod tání: –11 °C
Hustota: 1.0966 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008181
CAS číslo: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN: 3055
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Molar Mass 105.14 g/mol
Boiling Point 125 - 131 °C (30 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Explosion Limit 2.0 - 15.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 10.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C