Tisk…
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
103630010 103631000 103630025
ACRO103630010EA 10520 CZK
ACRO103630010 ACRO103631000 ACRO103630025
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14
Bod varu: 218…224 °C (760 mmHg)
Bod tání: –12.5 °C
Hustota: 1.06 g/cm³
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008181
CAS číslo: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN: 3055
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %