Tisk…

Izopropylamin, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

471291-250ML 471291-25ML 471291-18L 471291-1L 471291-2L
SIAL471291-250MLEA 1300 CZK
SIAL471291-250ML SIAL471291-25ML SIAL471291-18L SIAL471291-1L SIAL471291-2L
Izopropylamin, Sigma-Aldrich®
Izopropylamin
Vzorec: C₃H₉N
Bod varu: 32,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –101 °C
Hustota: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008082
CAS číslo: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05229

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR