Tisk…
Propylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
109819-1L 109819-250ML
SIAL109819-1LEA 1950 CZK
SIAL109819-1L SIAL109819-250ML
Propylamin, Sigma-Aldrich®
Propylamin
Vzorec: H₃CCH₂CH₂NH₂
Bod varu: 48 °C (1013 hPa)
Bod tání: –83 °C
Hustota: 0,7175 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008205
CAS číslo: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN: 1277
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08028