Pentylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
M-Clarity™ quality level = MQ300
W424201-100G
W424201-1KG
W424201-SAMPLE
SIALW424201-100GEA
9460
CZK
SIALW424201-100G
SIALW424201-1KG
SIALW424201-SAMPLE
Pentylamine, Sigma-Aldrich®
Pentylamine
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂ Bod varu: 104,4 °C (1013 hPa) Bod tání: –50 °C Hustota: 0,7547 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 7 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008236 CAS číslo: 110-58-7 EINECS: 203-780-2 UN: 1106 ADR: 3,II Merck Index: 13,00602 |