Tisk…
Pentylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
171409-25ML 171409-250ML 171409-50ML
SIAL171409-25MLEA 1290 CZK
SIAL171409-25ML SIAL171409-250ML SIAL171409-50ML
Pentylamine, Sigma-Aldrich®
Pentylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
Bod varu: 104,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,7547 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008236
CAS číslo: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
UN: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00602