Tisk…
Octadecylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
O1408-3KG O1408-500G
SIALO1408-3KGEA 9810 CZK
SIALO1408-3KG SIALO1408-500G
Octadecylamine, Sigma-Aldrich®
Octadecylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
MW: 269.51
Bod varu: 349
Bod tání: 50…52 °C
Hustota: 0.8618
Bod vzplanutí: 110
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008159
CAS číslo: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9 III