Tisk…
Hexadecylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
445312-25G 445312-5G
SIAL445312-25GEA 3080 CZK
SIAL445312-25G SIAL445312-5G
Hexadecylamine, Sigma-Aldrich®
Hexadecylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 43…46 °C
Hustota: 0,7821 g/cm³ (60 °C)
Bod vzplanutí: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008158
CAS číslo: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
UN: 3259
ADR: 8,II