Dodecylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
D222208-100ML
D222208-1L
D222208-500ML
SIALD222208-100MLEA
1460
CZK
SIALD222208-100ML
SIALD222208-1L
SIALD222208-500ML
Dodecylamin, Sigma-Aldrich®
Dodecylamin
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂ Bod varu: 247 °C (1013 hPa) Bod tání: 25…28 °C Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008154 CAS číslo: 124-22-1 EINECS: 204-690-6 UN: 3259 ADR: 8,II |