Tisk…
Butylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Butylamine, 1-Aminobutane, n-Butylamine
M-Clarity™ quality level = MQ300
W313009-1KG-K W313009-20KG-K W313009-4KG-K
SIALW313009-1KG-KEA 2050 CZK
SIALW313009-1KG-K SIALW313009-20KG-K SIALW313009-4KG-K
Butylamin, Sigma-Aldrich®
Butylamin
Vzorec: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
MW: 73,14 g/mol
Bod varu: 77 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,741 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011690
CAS číslo: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
UN: 1125
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01578