Tisk…
Ethyl isothiocyanate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
376860050 376860250 376861000
ACRO376860050EA 710 CZK
ACRO376860050 ACRO376860250 ACRO376861000
Ethyl isothiocyanate 96%
Ethyl isothiocyanate
Vzorec: C₃H₅NS
Bod varu: 130…132 °C (760 mmHg)
Bod tání: –6 °C
Hustota: 0,995 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004820
CAS číslo: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
UN: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03848
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %