1-Butyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
253790-25G
253790-5G
SIAL253790-25GEA
3490
CZK
SIAL253790-25G
SIAL253790-5G
1-Butyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl isothiocyanate
Vzorec:
C₅H₉NS Bod varu: 66 °C (1013 hPa) Hustota: 0,9559 g/cm³ (11.2 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004824 CAS číslo: 592-82-5 EINECS: 209-770-4 UN: 1693 ADR: 6.1,II |