Tisk…
Ethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E33300-25G E33300-5G
SIALE33300-25GEA 3310 CZK
SIALE33300-25G SIALE33300-5G
Ethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isocyanate
Vzorec: C₃H₅NO
Bod varu: 60 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –50 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 109-90-0
EINECS: 203-717-9
UN: 2481
ADR: 3,I