Tisk…
Octadecyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
O1807-100G O1807-500G
SIALO1807-100GEA 2410 CZK
SIALO1807-100G SIALO1807-500G
Octadecyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Octadecyl isocyanate
Vzorec: C₁₉H₃₇NO
Bod varu: 140…141 °C (0,4 mmHg)
Bod tání: 15…16 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002041
CAS číslo: 112-96-9
EINECS: 204-019-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III