Tisk…
Butyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B95736-25ML B95736-5ML
SIALB95736-25MLEA 3680 CZK
SIALB95736-25ML SIALB95736-5ML
Butyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Butyl isocyanate
Vzorec: C₅H₉NO
Bod varu: 112 °C (1013 hPa)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002046
CAS číslo: 111-36-4
EINECS: 203-862-8
UN: 2485
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,01574