Tisk…
1,6-Diizokyanáthexan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Hexamethylene diisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
52650-1L 52650-250ML
SIAL52650-1LEA 7130 CZK
SIAL52650-1L SIAL52650-250ML
1,6-Diizokyanáthexan, Sigma-Aldrich®
1,6-Diizokyanáthexan
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,2 g/mol
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: –67 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002047
CAS číslo: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
UN: 2281
ADR: 6.1,II