1,6-Diizokyanáthexan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
52649-100ML
52649-25ML
SIAL52649-100MLEA
3920
CZK
SIAL52649-100ML
SIAL52649-25ML
1,6-Diizokyanáthexan, Sigma-Aldrich®
1,6-Diizokyanáthexan
Vzorec:
C₈H₁₂N₂O₂ Bod varu: 255 °C (1013 hPa) Bod tání: –67 °C Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002047 CAS číslo: 822-06-0 EINECS: 212-485-8 UN: 2281 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...