Tisk…
1,6-Diizokyanáthexan 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexamethylene diisocyanate
115190250 115191000 115190010
ACRO115190250EA 1060 CZK
ACRO115190250 ACRO115191000 ACRO115190010
1,6-Diizokyanáthexan 99+%
1,6-Diizokyanáthexan
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: –67 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002047
CAS číslo: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
UN: 2281
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer ≤1 % (Type of stabilizer mentioned on the coa)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free halogens Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0001 meq/g
Titrable base ≤0.0003 meq/g