1,4-Diisocyanatobutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Tetramethylene diisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
69006-1ML
69006-5ML
SIAL69006-1MLEA
0
CZK
SIAL69006-1ML
SIAL69006-5ML
1,4-Diisocyanatobutane, Sigma-Aldrich®
1,4-Diisocyanatobutane
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Bod varu: 108…110 °C (15 mmHg) Bod tání: 185…187 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00075559 CAS číslo: 4538-37-8 UN: 3334 ADR: 9, |