1,2-Bis(dimethylamino)methane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
T21407-100G
T21407-25G
SIALT21407-100GEA
5310
CZK
SIALT21407-100G
SIALT21407-25G
1,2-Bis(dimethylamino)methane, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dimethylamino)methane
Vzorec:
C₅H₁₄N₂ MW: 102.18 Bod varu: ∼85 °C (1013 hPa) Bod tání: –55 °C Hustota: 0.7494 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –11 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008328 CAS číslo: 51-80-9 EINECS: 200-124-7 UN: 2733 ADR: 3 II |