Tisk…
1,2-Bis(dimethylamino)methane 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
L04037.22 L04037.14
L04037.22EA 4470 CZK
L04037.22 L04037.14
1,2-Bis(dimethylamino)methane 99%
1,2-Bis(dimethylamino)methane
Purity: 99% CAS No.: 51-80-9 Molecular Formula: C5H14N2 Formula Weight: 102.18 Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.4010 Melting Point: -55° Boiling Point: 83-85° Beilstein Reference: 1731946 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008328
Vzorec: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Bod varu: 83…85 °C
Bod tání: –55 °C
Hustota: 0,749
Bod vzplanutí: –12 °C (10 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008328
CAS číslo: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN: 2733
ADR: 3,II