Tisk…
1,2-Bis(dimethylamino)methane 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
138400250 138401000
ACRO138400250EA 1770 CZK
ACRO138400250 ACRO138401000
1,2-Bis(dimethylamino)methane 99%
1,2-Bis(dimethylamino)methane
Vzorec: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Bod varu: ∼85 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55 °C
Hustota: 0,74 g/cm³
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008328
CAS číslo: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4025 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %