Tisk…
1,2-Bis(dimethylamino)ethan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
411019-100ML 411019-1L
SIAL411019-100MLEA 3170 CZK
SIAL411019-100ML SIAL411019-1L
1,2-Bis(dimethylamino)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Bod tání: –64 °C
Hustota: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 17 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008335
CAS číslo: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM