Tisk…
Přesné váhy řady Pioneer PX
Dodavatel: OHAUS
30429812 30429805 30430015 30429814 30429807 30430021 30429816 30429809 30430024 30619382 30619383 30619384 30619385 30714491 30619386 30868072 30868073
611-3842EA 33400 CZK
611-3842 611-3843 611-3844 611-3848 611-3849 611-3850 611-3854 611-3855 611-3856 611-5039 611-5040 611-5042 611-5044 611-5093 611-5091 OHAU30868072 OHAU30868073
Přesné váhy řady Pioneer PX
Váhy
Řada Pioneer PX kombinuje základní funkce vážení s výkonem a nabízí vysokou přesnost a opakovatelnost pro aplikace v laboratorních, průmyslových a vzdělávacích zařízeních. Modely PX jsou cenově dostupné a intuitivně navrženy pro inteligentní provoz. Jejich odolná konstrukce má spodní kryt z litého kovu, kovovou misku a vážicí misku z nerezové oceli pro dlouhodobé používání.
  • široký zorný úhel s jasným podsvíceným LCD displejem
  • dvouřádkový displej s doplňujícími informacemi a pokyny pro uživatele
  • antistatická tyč (zkonstruována z elektricky disipativního ABS plastu) zaručuje bezpečné uzemnění (1 mg váhy)
  • čtyři tlačítka pro snadnou obsluhu v různých režimech vážení
  • pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, stanovení hustoty
  • porty RS232 a USB umožňují snadné propojení s PC nebo tiskárnou
Přesné váhy mají hodiny reálného času s integrovaným datem pro GLP/GMP záznamy, zámek kalibrace, volitelné filtry rušivých vlivů a funkci pro nastavení jasu displeje. U těchto modelů lze zvolit vlastní kalibrační body, mají zámek softwaru a možnost resetování, možnost konfigurace komunikačních nastavení a tisku dle požadavků uživatele, uživatelem definované ID projektu a uživatele, indikátor přetížení/nízké hmotnosti, indikátor stability, komunikují 4 jazyky a jsou opatřeny bezpečnostním zámkem.