Tisk…
Váhy analytické, PX řada Pioneer
Dodavatel: OHAUS
30429810 30429803 30430010 30429811 30429804 30430013
611-3836EA 47490 CZK
611-3836 611-3837 611-3838 611-3839 611-3840 611-3841
Váhy analytické, PX řada Pioneer
Váhy
Řada Pioneer PX kombinuje základní funkce vážení s výkonem a nabízí vysokou přesnost a opakovatelnost pro aplikace v laboratorních, průmyslových a vzdělávacích zařízeních. Modely PX jsou cenově dostupné a intuitivně navrženy pro inteligentní provoz. Jejich odolná konstrukce má spodní kryt z litého kovu, kovovou misku a vážicí misku z nerezové oceli pro dlouhodobé používání.
  • široký zorný úhel s jasným podsvíceným LCD displejem
  • dvouřádkový displej s doplňujícími informacemi a pokyny pro uživatele
  • antistatická tyč (zkonstruována z elektricky disipativního ABS plastu) zaručuje bezpečné uzemnění
  • čtyři tlačítka pro snadnou obsluhu v různých režimech vážení
  • pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, stanovení hustoty
  • porty RS232 a USB umožňují snadné propojení s PC nebo PLCs
Analytické váhy mají hodiny reálného času s integrovaným datem pro GLP/GMP záznamy, zámek kalibrace, volitelné filtry rušivých vlivů a funkci pro nastavení jasu displeje. U těchto modelů lze zvolit vlastní kalibrační body, mají zámek softwaru a možnost resetování, možnost konfigurace komunikačních nastavení a tisku dle požadavků uživatele, uživatelem definované ID projektu a uživatele, indikátor přetížení/nízké hmotnosti, indikátor stability, komunikují 4 jazyky a jsou opatřeny bezpečnostním zámkem.