Tisk…
1,2-Bis(diethylamino)ethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N1,N1,N2,N2-Tetraethylethane-1,2-diamine, N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
127078-10G 127078-50G
SIAL127078-10GEA 1480 CZK
SIAL127078-10G SIAL127078-50G
1,2-Bis(diethylamino)ethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(diethylamino)ethane
Vzorec: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,799 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00009055
CAS číslo: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
UN: 2734
ADR: 8,II