Tisk…
1,2-Bis(diethylamino)ethane 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
155590100 155591000 155595000
ACRO155590100EA 1800 CZK
ACRO155590100 ACRO155591000 ACRO155595000
1,2-Bis(diethylamino)ethane 99+%
1,2-Bis(diethylamino)ethane
Vzorec: C₁₀H₂₄N₂
Bod varu: 189…192 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,808 g/cm³
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009055
CAS číslo: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4333 to 1.4353 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %