Tisk…
BIS-TRIS
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
A1025.0250 A1025.0500 A1025.1000
A1025.0250EA 10140 CZK
A1025.0250 A1025.0500 A1025.1000
BIS-TRIS
BIS-TRIS
Vzorec: C₈H₁₉NO₅
MW: 209.24
Bod tání: 102…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002853
CAS číslo: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7