BIS-TRIS 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
168871000
168870025
168875000
ACRO168871000EA
5670
CZK
ACRO168871000
ACRO168870025
ACRO168875000
BIS-TRIS 99+%
BIS-TRIS
Vzorec:
C₈H₁₉NO₅ Bod tání: 103…104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002853 CAS číslo: 6976-37-0 EINECS: 230-237-7 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |