Tisk…
2-Dimethylaminoethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DMAE
M-Clarity™ quality level = MQ200
471453-100ML 471453-2L 471453-500ML
SIAL471453-100MLEA 1180 CZK
SIAL471453-100ML SIAL471453-2L SIAL471453-500ML
2-Dimethylaminoethanol, Sigma-Aldrich®
2-Dimethylaminoethanol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Bod varu: 132…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: –59 °C
Hustota: 0,8871 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002846
CAS číslo: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02863