Tisk…

2-Dimethylaminoethanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

38990-1L 38990-250ML
SIAL38990-1LEA 1830 CZK
SIAL38990-1L SIAL38990-250ML
2-Dimethylaminoethanol, Sigma-Aldrich®
2-Dimethylaminoethanol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Bod varu: 132…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: –59 °C
Hustota: 0,8871 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002846
CAS číslo: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02863

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR